Få mere at vide
(AlphaE)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-Alpha-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alphaE)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 131860-97-4 |
| Molekylær formel | C15H13ClN2O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (E)-2-[(6-Chloro-4-pyrimidinyl)oxy]-alpha-(methoxymethylene)benzeneacetic Acid Methyl Este, Methyl (E)-2-[2-(6-Chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxyacrylate, Methyl (E)-2-[2-(6-Chloropyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-methoxypropenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13ClN2O4/c1-20-8-11(15(19)21-2)10-5-3-4-6-12(10)22-14-7-13(16)17-9-18-14/h3-9H,1-2H3/b11-8+ |
| SMIL | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1Oc2cc(Cl)ncn2 |
| IUPAC navn | methyl (E)-2-[2-(6-chloropyrimidin-4-yl)oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.73 |
| Formel vægt | 320.0564 |