Få mere at vide
Alphadolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alphadolone |
| CAS | 14107-37-0 |
| Molekylær formel | C21 H32 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pregnane-11,20-dione, 3,21-dihydroxy-, (3α,5α)-, 5α-Pregnane-11,20-dione, 3α,21-dihydroxy- (8CI), (3α,5α)-3,21-Dihydroxypregnane-11,20-dione, 3α,21-Dihydroxy-5α-pregnane-11,20-dione, 5α-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione, Alfadolone, Alphadolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-16,19,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16+,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-11-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 348.48 |
| Formel vægt | 348.2301 |