Få mere at vide
Alphadolone 3-β-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alphadolone 3-Beta-D-Glucuronide |
| CAS | 368426-78-2 |
| Molekylær formel | C27 H40 O10 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Amino-1,2-Benzisoxazole-6-Methanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C27H40O10/c1-26-8-7-13(36-25-22(33)20(31)21(32)23(37-25)24(34)35)9-12(26)3-4-14-15-5-6-16(18(30)11-28)27(15,2)10-17(29)19(14)26/h12-16,19-23,25,28,31-33H,3-11H2,1-2H3,(H,34,35)/t12-,13+,14-,15-,16+,19+,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H](C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-11-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.601 |
| Formel vægt | 524.262 |