Få mere at vide
Alphadolone 3-β-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30316030
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30316030 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30316030 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA2964305MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alphadolone 3-Beta-D-Glucuronide
CAS 368426-78-2
Molekylær formel C27 H40 O10
Mængde 5 mg
Synonym 3-Amino-1,2-Benzisoxazole-6-Methanamine
InChI formel InChI=1S/C27H40O10/c1-26-8-7-13(36-25-22(33)20(31)21(32)23(37-25)24(34)35)9-12(26)3-4-14-15-5-6-16(18(30)11-28)27(15,2)10-17(29)19(14)26/h12-16,19-23,25,28,31-33H,3-11H2,1-2H3,(H,34,35)/t12-,13+,14-,15-,16+,19+,20-,21-,22+,23-,25+,26-,27-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H](C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(3R,5S,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-11-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 524.601
Formel vægt 524.262