Få mere at vide
Skytec™ Alphachem X150 engangsoverallen
Beskrivelse
- Giv øget brugerkomfort og exceptionelle niveauer af sikkerhed og beskyttelse med overlegen holdbarhed
- Dobbelt ærmesystem med indvendig tommelfingerløkke
- Forbedret pasform, øget bevægelsesfrihed med todelt skridtmønster
- En hætte i tre dele sikrer en behagelig pasform
- Dobbelt lynlås/gribe-tag, nemmere at holde i, når man har handsker på
- Knæplastre giver ekstra forstærkning, hvor det er mest nødvendigt
- Syede og tapede sømme giver en stærk og effektiv kemisk barriere
- Hurtig og nem på- og aftagning
- Elastiske ankler og håndled sikrer en tæt og sikker pasform
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kemikalieresistente overalls |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Kompositstof |
| Farve | Gul |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Show More |