Få mere at vide
Alphacel ikke-ernæringsrig bulk, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431392 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 lb.
100 lb.
Pakningsstørrelse:
100lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11431392 5 lb. 5lb
11451392 100 lb. 100lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431392 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290045305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sammensat af fint formalet cellulose til tilsætning til dyrefoder for at levere bulk med minimal næringsværdi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Alphacel Non-Nutritive Bulk
Mængde 5 lb.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alphacel
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alphacel