Få mere at vide
Alphacel hydrolyseret, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471392 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 lb.
Artikelnummer. Mængde
11471392 5 lb.
1 options
Artikelnummer. 11471392 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290045405
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Alphacel hydrolyseret, hvidt pulver
  • Alphacel er en polysakkarid bestående af lange kæder af β(1,4) bundne D-glukoseenheder.
  • Cellulose anvendes i en bred vifte af anvendelser, der kræver en strukturel rygrad.
  • Det bruges til fremstilling af kromatografiske strukturelle medier, i geler til processer som elektroforese og ioniske separationer samt som substrat til at identificere og studere cellulosiske systemer
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-34-6
Molekylær formel C14H26O11
Molekylvægt (g/mol) 370.35
MDL nummer MFCD00081512
InChI nøgle PTHCMJGKKRQCBF-UHFFFAOYNA-N
Tekniske data
Farve Hvid
pH 5,5 til 7,0
Fysisk form Pulver
Mængde 5 lb.