Få mere at vide
(Alpha1S,Alpha4S,2S,5S)-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-Alpha1,Alpha4-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid 1,4-Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (alpha1S,alpha4S,2S,5S)-2,5-Dimethyl-3,6-dioxo-alpha1,alpha4-bis(2-phenylethyl)-1,4-piperazinediacetic Acid 1,4-Diethyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C30H38N2O6/c1-5-37-29(35)25(19-17-23-13-9-7-10-14-23)31-21(3)28(34)32(22(4)27(31)33)26(30(36)38-6-2)20-18-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,21-22,25-26H,5-6,17-20H2,1-4H3/t21-,22-,25-,26-/m0/s1 |
| Formel vægt | 522.273 |