Få mere at vide
Alpha-(trifluoromethyl)styrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(trifluoromethyl)styrene |
| CAS | 384-64-5 |
| Molekylær formel | C9H7F3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | α-(Trifluoromethyl)Styrene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7F3/c1-7(9(10,11)12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2 |
| SMIL | FC(F)(F)C(=C)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-ylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.15 |
| Formel vægt | 172.05 |