Få mere at vide
alpha-Toluenesulfonyl fluoride, 99%
Artikelnummer. 11479667
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479667 5 g 5g
11469667 1 g 1g
11489667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11479667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22146.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
α-Toluensulfonylfluorid (PMSF) bruges til fremstilling af cellelysater for at hæmme proteinfordøjelsen. Det er en meget anvendt fedtsyreamidhydrolase (FAAH)-hæmmer til forbehandling af hjernemembranpræparater, når man tester CB1-receptoraktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
α -Toluensulfonylfluorid (PMSF) bruges til fremstilling af cellelysater for at hæmme proteinfordøjelsen. Det er en meget anvendt fedtsyreamidhydrolase (FAAH)-hæmmer til forbehandling af hjernemembranpræparater, når man tester CB1-receptoraktivitet.
Opløselighed
Opløselig i ether, benzen, vandfri ethanol, methanol, 2-propan. Hydrolyseres i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, aminer, baser, vand/fugt. Opbevares ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 329-98-6
Molekylær formel C7H7FO2S
Molekylvægt (g/mol) 174.189
MDL nummer MFCD00007424
InChI nøgle YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
IUPAC navn phenylmethansulfonylfluorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Smeltepunkt 92°C to 94°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 2088311
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in ether,benzene,anhydrous ethanol,methanol,2- propane. Hydrolyses in water.
Formel vægt 174.19
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Toluenesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanesulfonyl fluoride