Få mere at vide
alfa-toluensulfonylfluorid, 99%
Beskrivelse
α-Toluensulfonylfluorid (PMSF) bruges til fremstilling af cellelysater for at hæmme proteinfordøjelsen. Det er en meget anvendt fedtsyreamidhydrolase (FAAH)-hæmmer til forbehandling af hjernemembranpræparater, når man tester CB1-receptoraktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
α -Toluensulfonylfluorid (PMSF) bruges til fremstilling af cellelysater for at hæmme proteinfordøjelsen. Det er en meget anvendt fedtsyreamidhydrolase (FAAH)-hæmmer til forbehandling af hjernemembranpræparater, når man tester CB1-receptoraktivitet.
Opløselighed
Opløselig i ether, benzen, vandfri ethanol, methanol, 2-propan. Hydrolyseres i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, aminer, baser, vand/fugt. Opbevares ved 4 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Toluenesulfonyl fluoride |
| Smeltepunkt | 92 °C til 94 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Beilstein | 2088311 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ether, benzen, vandfri ethanol, methanol, 2-propan. Hydrolyserer i vand. |
| Formel vægt | 174.19 |
| Procent renhed | 99% |