Få mere at vide
Alfa-toluensulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-Toluenesulfonyl Chloride |
| CAS | 1939-99-7 |
| Molekylær formel | C7H7ClO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzylsulfonyl Chloride, NSC 41894, Phenylmethanesulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7ClO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMIL | ClS(CC1=CC=CC=C1)(=O)=O |
| IUPAC navn | fenylmethansulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.65 |
| Formel vægt | 189.99 |