Få mere at vide
alfa-toluensulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 11469372
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469372 100 g 100g
11449372 5 g 5g
11459372 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469372 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10124.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 1939-99-7 | C7H7ClO2S | 190,641 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1939-99-7
Molekylær formel C7H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 190.641
MDL nummer MFCD00007455
InChI nøgle OAHKWDDSKCRNFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-toluenesulfonyl chloride, benzylsulfonyl chloride, benzenemethanesulfonyl chloride, benzylsulfochloride, .alpha.-toluenesulfonyl chloride, methanesulfonyl chloride, phenyl, alpha-toluenesulfonylchloride, phenylmethylsulfonyl chloride, phenylmethanesulphonyl chloride, phenyl-methanesulfonyl chloride
PubChem CID 74740
IUPAC navn phenylmethansulfonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Toluenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 89 °C til 94 °C
Kogepunkt 120 °C (10 mmHg)
Mængde 100 g
FN nummer UN3096
Beilstein 972806
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 190.65
Procent renhed 99%