Få mere at vide
alfa-toluensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442758
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442758 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11442758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16740.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 4563-33-1 | C7H9NO2S | 171.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Toluenesulfonamide
CAS 4563-33-1
Smeltepunkt 101 °C til 104 °C
Molekylær formel C7H9NO2S
MDL nummer MFCD00041893
Mængde 25 g
Synonym benzenemethanesulfonamide, benzylsulfonamide, alpha-toluenesulfonamide, methanesulfonamide, 1-phenyl, .alpha.-toluenesulfonamide
InChI nøgle ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL NS(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1
IUPAC navn phenylmethansulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 171.21
PubChem CID 78318
Formel vægt 171.22
Procent renhed 98%