Få mere at vide
alfa-Toluensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11422758
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422758 1 g 1g
11432758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16740.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4563-33-1 | C7H9NO2S | 171,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4563-33-1
Molekylær formel C7H9NO2S
Molekylvægt (g/mol) 171.21
MDL nummer MFCD00041893
InChI nøgle ABOYDMHGKWRPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenemethanesulfonamide, benzylsulfonamide, alpha-toluenesulfonamide, methanesulfonamide, 1-phenyl, .alpha.-toluenesulfonamide, 1-phenylmethanesulfonamide, toluene-.omega.-sulfonamide, toluene-alpha-sulphonamide, benzyl-sulfonamide, a-toluenesulfonamide
PubChem CID 78318
IUPAC navn phenylmethansulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)CC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Toluenesulfonamide
Smeltepunkt 101°C to 104°C
Mængde 1 g
Formel vægt 171.22
Procent renhed 98%