Få mere at vide
alfa-Tocotrienol, TRC
Artikelnummer. 30457353
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30457353 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30457353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT5261981MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-alpha-Tocotrienol
CAS 58864-81-6
Molekylær formel C29 H44 O2
Mængde 1 mg
Synonym (R)-α-Tocotrienol
InChI formel InChI=1S/C29H44O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h12,14,16,30H,9-11,13,15,17-19H2,1-8H3/b21-14+,22-16+/t29-/m1/s1
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1)\C)\C)C
IUPAC navn (2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl]chroman-6-ol
Molekylvægt (g/mol) 424.66
Formel vægt 424.3341