missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

alpha-Tocopherol Phosphate Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30452703
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452703 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452703 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT52618525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Tocopherol Phosphate Disodium Salt
CAS 90940-45-7
Molekylær formel C29 H49 Na2 O5 P
Mængde 25 mg
Synonym α-Tocopherol Phosphate Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C29H51O5P.2Na/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(34-35(30,31)32)23(5)24(6)28(26)33-29;;/h20-22H,9-19H2,1-8H3,(H2,30,31,32);;/q;2*+1/p-2/t21-,22-,29-;;/m1../s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OP(=O)(O[Na])O[Na])c(C)c(C)c2O1
IUPAC navn [sodiooxy-[[(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]oxy]phosphoryl]oxysodium
Molekylvægt (g/mol) 554.65
Formel vægt 554.311
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.