Få mere at vide
alpha-Tocopherol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Tocopherol-d6 |
| CAS | 113892-08-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29 2H6 H44 O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | all-rac-alpha-Tocopherol D6 (5,7-Dimethyl D6) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/i5D3,7D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1c(C)c2OC(C)(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)CCc2c(c1O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2,8-dimethyl-5,7-bis(trideuteriomethyl)-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 436.74 |
| Vis mere |