Få mere at vide
(+)-alfa-tocopherolsyre succinat, Mikromol
Artikelnummer. 30458974
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30458974 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30458974 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0167.030250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
(+)-alfa-tocopherolsyre succinat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
CAS 4345-03-3
Analyt- eller komponentnavne RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C33 H54 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym RRR-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate, (2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl hydrogen succinate, d-alpha-tocopherol succinate, Vitamin E succinate, (+)-alpha-tocopheryl acid succinate, D-alpha-Tocopheryl hydrogen succinate
InChI formel InChI=1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(=O)O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC navn 4-oxo-4-[[(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]oxy] butansyre
Molekylvægt (g/mol) 530.78
Mængde 250 mg
Formel vægt 530,3971 g/mol