Få mere at vide
Alpha-Thujene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Alpha-Thujene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7(2)10-5-4-8(3)9(10)6-10/h4,7,9H,5-6H2,1-3H3/t9-,10+/m0/s1 |
| Formel vægt | 136.1252 |