Få mere at vide
Alpha-Tetralone, TRC
Product Code. 30415447
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
Product Code. Mængde
30415447 10 g
1 options
Product Code. 30415447 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT29858010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 529-34-0
Molekylær formel C10H10O
Mængde 10 g
Synonym 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-, 3,4-Dihydro-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-1-oxonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 1-Oxotetralin, 1-Tetralone, 3,4-Dihydro-2H-naphthalen-1-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one, 3,4-Dihydronaphthalen-1-one, Benzocyclohexan-1-one, NSC 5171, α-Tetralone
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6H,3,5,7H2
SMIL O=C1CCCc2ccccc12
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-en
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Formel vægt 146.0732