Få mere at vide
alfa-Terpineol, 96%
Artikelnummer. 15451077
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451077 25 g 25g
11397168 100 g 100g
11387168 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 016285.14
Request Bulk or Custom Format
En naturligt forekommende monoterpenalkohol | CAS: 98-55-5 | C10H18O | 154,253 g/mol
En naturligt forekommende monoterpenalkohol.Alfa-terpineol bruges som antioxidant, antiseptisk, antihypernociception og antiinflammatorisk. Det bruges også som opløsningsmiddel. Det er en vigtig ingrediens i fyrreoliedesinfektionsmidler. Desuden bruges det som duft i parfume, fedtdenatureringsmiddel til sæbeproduktion og syntetisk smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-55-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00001557
InChI nøgle WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Terpineol
Smeltepunkt 31°C to 32°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.930 g/mL
Kogepunkt 210°C to 219°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.483
Mængde 25 g
Merck Index 14,9171
Opløselighedsinformation Miscible with water,benzene,propylene glycol,acetone,alcohol and ether.
Formel vægt 154.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Terpineol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Terpineol