Få mere at vide
alfa-Terpineol, 96%
Beskrivelse
En naturligt forekommende monoterpenalkohol.Alfa-terpineol bruges som antioxidant, antiseptisk, antihypernociception og antiinflammatorisk. Det bruges også som opløsningsmiddel. Det er en vigtig ingrediens i fyrreoliedesinfektionsmidler. Desuden bruges det som duft i parfume, fedtdenatureringsmiddel til sæbeproduktion og syntetisk smagsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation Residue 0.002%, Hydrogen sulfide (H2S) P.T. (limit about 1.5ppm, Sulfur dioxide (SO2) P.T. (limit about 2.5ppm), H2O 0.05%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Terpineol |
| Smeltepunkt | 31 °C til 32 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.930 g/mL |
| Kogepunkt | 210 °C til 219 °C |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Brydningsindeks | 1.483 |
| Mængde | 100 g |
| Merck Index | 14,9171 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand, benzen, propylenglykol, acetone, alkohol og ether. |
| Vis mere |