Få mere at vide
alpha-Terpineol 1000 ug/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313164
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313164 5 x 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313164 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYS09010013AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Terpineol
CAS 98-55-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-Terpineol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H18 O
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3-Cyclohexene-1-methanol, α,α,4-trimethyl-, p-Menth-1-en-8-ol (8CI), (±)-α-Terpineol, 1,1-Dimethyl-1-(4-methylcyclohex-3-enyl)methanol, 1-p-Menthen-8-ol, 2-(4-Methyl-3-cyclohexenyl)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-2-propyl)-1-methylcyclohexene, 8-Hydroxy-p-menth-1-ene, Mil 350, NSC 21449, NSC 403665, PC 593, Pine Oil 593, Terpineol 350, dl-α-Terpineol, α,α,4-Trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, α-Terpineol
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
SMIL CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
IUPAC navn 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Industry Type Fødevaretest
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Mængde 5 x 1 ml
Formel vægt 154,1358 g/mol