Få mere at vide
alfa-terpinen, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042542
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 15485169
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62871.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Det kan bruges som en kemisk duft æterisk olie og krydderier. Det bruges som et aroma- og duftkemikalie, der bruges i personlig pleje og kosmetik og fødevareindustrien. Bruges også i medicinal-, elektronik-, fødevare-, halvlederfremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som en kemisk duft æterisk olie og krydderier. Det bruges som et aroma- og duftkemikalie, der bruges i personlig pleje og kosmetik og fødevareindustrien. Bruges også i medicinal-, elektronik-, fødevare-, halvlederfremstillingsindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i ether, alkohol og ethanol (100 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Opbevares under inert gas. Luftfølsom. Holdes væk fra stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-86-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001534
InChI nøgle YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-dien
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Terpinene
Farve Farveløs
Tæthed 0.837
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 100 mL
FN nummer UN2319
Beilstein 1853379
Merck Index 14,9170
Opløselighedsinformation Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 136.23
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Terpinene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: alpha-Terpinene