Få mere at vide
alfa-terpinen, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495169
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495169 500 mL -
15485169 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495169 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62871.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-86-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Det kan bruges som en kemisk duft æterisk olie og krydderier. Det bruges som et aroma- og duftkemikalie, der bruges i personlig pleje og kosmetik og fødevareindustrien. Bruges også i medicinal-, elektronik-, fødevare-, halvlederfremstillingsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan bruges som en kemisk duft æterisk olie og krydderier. Det bruges som et aroma- og duftkemikalie, der bruges i personlig pleje og kosmetik og fødevareindustrien. Bruges også i medicinal-, elektronik-, fødevare-, halvlederfremstillingsindustrien.
Opløselighed
Opløseligt i ether, alkohol og ethanol (100 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Opbevares under inert gas. Luftfølsom. Holdes væk fra stærke syrer, stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-86-5
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001534
InChI nøgle YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-dien
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Terpinene
Farve Farveløs
Tæthed 0.837
Kogepunkt 173°C to 175°C
Flammepunkt 50°C (122°F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 500 mL
FN nummer UN2319
Beilstein 1853379
Merck Index 14,9170
Opløselighedsinformation Soluble in ether,alcohol,and ethanol (100mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 136.23
Procent renhed ≥90%
Fysisk form Væske