Få mere at vide
alpha-Terpinene 2000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327234
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327234 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30327234 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17322320AL2000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Terpinene
CAS 99-86-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-Terpinene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 2000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Cyclohexadiene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-, p-Mentha-1,3-diene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadiene, 4-Isopropyl-1-methyl-1,3-cyclohexadiene, Terpilene, alpha-Terpinene, α-Terpinen, α-Terpinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,6,8H,5,7H2,1-3H3
SMIL CC(C)C1=CC=C(C)CC1
IUPAC navn 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol