Få mere at vide
Invitrogen™ Alpha-Synuclein [pS129] Human ProcartaPlex™ Simplex sæt
Artikelnummer. 17837250
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Artikelnummer. Mængde
17837250 96 prøver
1 options
Artikelnummer. 17837250 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EPX01012361901
Det menneskelige alfa-synuklein [pS129] ProcartaPlex Kit måler Alpha-Synuclein [pS129] protein og er designet til at kunne kombineres med andre Simplex kits, så brugere kan oprette deres eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering.
  • Kit måler Alpha-Synuclein [pS129] protein
  • Designet til at kunne kombineres med andre Simplex-sæt\
  • Brugere kan oprette deres eget multiplex panel, der bruger Luminex xMAP teknologi til proteindetektion/kvantificering
  • Ved kombination af flere Simplex-sæt (dvs. når der ikke bruges et forudkonfigureret Multiplex-panel), er der kun behov for ét bufferkit (sælges separat) til hver analyseplade uanset plexstørrelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Simplex sæt
Mængde 96 prøver
Arter ADN
Kombinerbarhed Kan kombineres
Bindende mål Alfa-synuklein
Perleregion Alfa-synuklein [pS129][39]
Assay følsomhed Se Analysecertifikat
Format Simplex sæt
Til brug med (udstyr) Luminex Instrumenter
Gene SNCA
Gene Alias NACP, PARK1
Gen-id (Entrez) 6622
Gen symbol SNCA
Interassay CV <15%
Intraassay CV <15%
Produktlinje ProcartaPlex
Protein Synuclein
Prøvetype Serum, plasma, cellekultursupernatanter
Prøvevolumen Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
UniProt ID P37840
Indhold og opbevaring •1 hætteglas Capture Beads (50X)
• 1 hætteglas biotinyleret detektionsantistof (50X)
• 2 hætteglas NHP Standard Mix A (lyofiliseret)
Opbevares ved 2-8 °C.
Forsendelsestilstand Våd is
Forskningsområde Neurobiologi