Få mere at vide
Isofield™ Alpha Sterile Kits - Grade A/B kompatible
Artikelnummer. 32236989
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
32236989 Medium
30178845 Lille
32236983 Lille
30178813 Medium
30178882 Større
32236981 Større
30178899 X-Large
32236980 X-Large
30178827 2X-Large
32236990 2X-Large
30178891 3X-Large
32236982 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32236989 Lieferant Isofield™ Lieferanten-Nr. 80551 M
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Alpha-sterilsættet med hætte med integreret maske, overtræk med mandarinhalsbånd og overstøvler foldes aseptisk og testes mod kemo til ASTM F 739. De antistatiske, lav-linting, PPE Cat III-sæt giver beskyttelse i Grade A/B-miljøer til alle renrumsaktiviteter.
MANDARIN KRAVE OVERALL
  • GMP Grade A og B samt ISO klasse 4 og 5 renrumskompatible
  • To-lags mandarinkrave giver sikker pasform ved halsområdet
  • Lynlåsklappe med dobbeltsidet tape forhindrer indtrængen og udgang af partikler
  • Lavlinting, antistatisk stof, velegnet til behandling med kemobehandling
  • Elastiske tommelløkker
  • Elastik bagud for at forhindre bælgeffekten.
HOOD
  • Latexfri lukket elastisk frontåbning for behagelig pasform
  • Ekstra langt styre for ekstra beskyttelse
  • Trepanels hættedesign for at minimere hudeksponering
OVERBOOTS
  • Ekstra lang knælængde
  • To-tie for øget sikkerhed
  • Skridsikker PU-sål
Teknisk og dokumentationsmæssig overholdelse
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • QR-koden på kasserne muliggør øjeblikkelig dokumenthentning
  • Bestod Type 5 (EN ISO 13982-1:2004 og EN 13982-2:2004) og Type 6 (EN 13034:2005+A1:2009) testen
  • Afskrækkelse over for kemikalier og modstandsdygtighed over for penetration af kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Slidstyrke EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Fleksibilitetsrevnemodstand EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metode B
  • Trapezformet rivningsmodstand EN 14325:2004
  • Maskinretning og krydsretning EN ISO 9073-4:1997
  • Trækstyrke, krydsretning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinretning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmodstand EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Sømstyrke EN 14325:2004 [5.5]
  • Indadgående lækage af aerosoler og fine partikler ind i dragter EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Modstand mod gennemtrængning ved en væskesprøjtning (Sprøjtetest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsestøj under betingelser med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
  • Partikelrenlighed – Helmke Trommetest: Klasse 1
  • Overfladeresistivitet ASTM D257
Spezifikation
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Farve Hvid
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Produkttype PPE-kit
Størrelse Medium
Lukketype Elastik
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Kravet
Sømtype Bundet
Engangs Engangsbrug
Modstand Kemikalier, antistatisk, væske, partikler
Antal lommer Ingen
Sterilitet Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.