Få mere at vide
Isofield™ Alpha Sterile Kits - Grade A/B kompatible
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30178845
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30178845 Lille
30178813 Medium
30178882 Større
30178899 X-Large
30178827 2X-Large
30178891 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30178845 Leverandør Isofield™ Leverandørnr. 80551S
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpha-sterilsættet med hætte med integreret maske, overtræk med mandarinhalsbånd og overstøvler foldes aseptisk og testes mod kemo til ASTM F 739. De antistatiske, lav-linting, PPE Cat III-sæt giver beskyttelse i Grade A/B-miljøer til alle renrumsaktiviteter.
MANDARIN KRAVE OVERALL
  • GMP Grade A og B samt ISO klasse 4 og 5 renrumskompatible
  • To-lags mandarinkrave giver sikker pasform ved halsområdet
  • Lynlåsklappe med dobbeltsidet tape forhindrer indtrængen og udgang af partikler
  • Lavlinting, antistatisk stof, velegnet til behandling med kemobehandling
  • Elastiske tommelløkker
  • Elastik bagud for at forhindre bælgeffekten.
HOOD
  • Latexfri lukket elastisk frontåbning for behagelig pasform
  • Ekstra langt styre for ekstra beskyttelse
  • Trepanels hættedesign for at minimere hudeksponering
OVERBOOTS
  • Ekstra lang knælængde
  • To-tie for øget sikkerhed
  • Skridsikker PU-sål
Teknisk og dokumentationsmæssig overholdelse
  • COA, COC, COI Tilgængelig til download online
  • QR-koden på kasserne muliggør øjeblikkelig dokumenthentning
  • Bestod Type 5 (EN ISO 13982-1:2004 og EN 13982-2:2004) og Type 6 (EN 13034:2005+A1:2009) testen
  • Afskrækkelse over for kemikalier og modstandsdygtighed over for penetration af kemikalier EN 14325:2004, EN ISO 6530:2005
  • Slidstyrke EN 14325:2004, EN ISO 12947-2:2016
  • Fleksibilitetsrevnemodstand EN 14325:2004, EN ISO 7854:1997, Metode B
  • Trapezformet rivningsmodstand EN 14325:2004
  • Maskinretning og krydsretning EN ISO 9073-4:1997
  • Trækstyrke, krydsretning EN 14325:2004, EN ISO 13934-1:2013
  • Maskinretning EN ISO 13934-1:2013
  • Punkteringsmodstand EN 14325:2004, EN 863:1995
  • Sømstyrke EN 14325:2004 [5.5]
  • Indadgående lækage af aerosoler og fine partikler ind i dragter EN ISO 13982- 2:2004
  • IL 82/90 EN ISO 13982- 1:2004
  • IL 8/10 (Type 5)
  • Modstand mod gennemtrængning ved en væskesprøjtning (Sprøjtetest) EN 13034:2015 + A1:2009, ISO 17491-4:2008, (Type 6)
  • Permeation af væsker og gasser gennem beskyttelsestøj under betingelser med kontinuerlig kontakt ASTM F739-20
  • Sterilitetsvalidering EN ISO 11137 Del 2 : 2015
  • Partikelrenlighed – Helmke Trommetest: Klasse 1
  • Overfladeresistivitet ASTM D257
Tekniske data
Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
Farve Hvid
Materiale Polyethylen, ikke-vævet polypropylenlaminat
Produkttype PPE-kit
Størrelse Lille
Lukketype Elastik
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Kravet
Sømtype Bundet
Engangs Engangsbrug
Modstand Kemikalier, antistatisk, væske, partikler
Antal lommer Ingen