Få mere at vide
Skytec™ Alpha Sentinel Premium genanvendelig halvansigtsmaske
Artikelnummer. 30242993 Shop alle Skytec produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30242993 Større
30242991 Lille
30242978 Medium
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30242993 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. ASRAS0001BH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.89 DKK
    224.40 DKK / Pakke med 1
    Spare 139.49 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Alpha Sentinel Half Masks er ergonomisk designet til optimal beskyttelse, komfort og PPE-kompatibilitet.
  • Velafbalanceret og let (140 g), hvilket giver optimal bærekomfort
  • Fås i tre størrelser, hvilket skaber en skræddersyet pasform, fremragende pasform og komfort for enhver arbejdsstyrke
  • Fuldt justerbar hovedsele, der tilbyder nem montering og justering, med en robust og pålidelig pasform, når den er i brug
  • Lav profilform for at maksimere synsfeltet og tillade enestående kompatibilitet med andre personlige værnemidler
  • Alpha Sentinel-filtre er forsynet med en enkel forbindelse, som nemt klikker på plads
  • Elastisk rem af høj kvalitet giver en sikker pasform med høj komfort og bevarer maskens placering
  • Den store udåndingsventil reducerer varme- og fugtopbygning, hvilket giver lav vejrtrækningsmodstand
  • Nem at rengøre og vedligeholde med reservedele til rådighed
  • Kvantitativ face fit adapter tilgængelig
  • Åndedrætsværn er forsynet med brugerforseglingskontroldæksler, der fungerer som partikelholdere til kombinationsfilter
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, UKCA, EN140
Farve Sort
Engangs Genanvendelig
Filtertype HEPA, Kombination af organisk damp/syregas/HEPA, multigas/HEPA
Materiale Termoplastisk elastomer
Produkttype Halvmaske respirator
Størrelse Større
Med udåndingsventil Ja
Ansigtsstykke materiale Termoplastisk elastomer
Til brug med (applikation) Filter afhængig: Bortskaffelse af giftigt affald, metalskæring og -støbning, rumfart, petrokemisk
Til brug med (udstyr) Alpha Sentinel filtre
Selemateriale Termoplastisk elastomer
Selestil Standard
Latex fri Ja
Materiale hovedstrop Polyester
Model- Alpha Sentinel halvmaske
Halsrem Polyester
Mængde 16/Pk.