Description
- Velafbalanceret og let (140 g), hvilket giver optimal bærekomfort
- Fås i tre størrelser, hvilket skaber en skræddersyet pasform, fremragende pasform og komfort for enhver arbejdsstyrke
- Fuldt justerbar hovedsele, der tilbyder nem montering og justering, med en robust og pålidelig pasform, når den er i brug
- Lav profilform for at maksimere synsfeltet og tillade enestående kompatibilitet med andre personlige værnemidler
- Alpha Sentinel-filtre er forsynet med en enkel forbindelse, som nemt klikker på plads
- Elastisk rem af høj kvalitet giver en sikker pasform med høj komfort og bevarer maskens placering
- Den store udåndingsventil reducerer varme- og fugtopbygning, hvilket giver lav vejrtrækningsmodstand
- Nem at rengøre og vedligeholde med reservedele til rådighed
- Kvantitativ face fit adapter tilgængelig
- Åndedrætsværn er forsynet med brugerforseglingskontroldæksler, der fungerer som partikelholdere til kombinationsfilter
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE, UKCA, EN140 |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | HEPA, Kombination af organisk damp/syregas/HEPA, multigas/HEPA |
| Materiale | Termoplastisk elastomer |
| Produkttype | Halvmaske respirator |
| Størrelse | Lille |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Ansigtsstykke materiale | Termoplastisk elastomer |
| Til brug med (applikation) | Filter afhængig: Bortskaffelse af giftigt affald, metalskæring og -støbning, rumfart, petrokemisk |
| Show More |