Beskrivelse
- Den fempunkts justerbare hovedsele fjerner følelsen af et nedadgående træk, hvilket sikrer en afbalanceret, behagelig pasform
- Velafbalanceret, let (600 g)
- Fås i tre størrelser for en mere skræddersyet pasform, hvilket øger respirator/pasningsfaktor
- Forhøjet visirbroprofil beskytter visiret mod ridser, når det ikke er i brug
- Visir og filterposition giver panoramaudsigt uden nogen forhindringer
- Lav profilform giver enestående kompatibilitet med andre personlige værnemidler
- Alpha Sentinel-filtrene er monteret med en enkel forbindelse, som nemt klikker på plads
- Den store udåndingsventil reducerer varme- og fugtopbygning, hvilket giver lav vejrtrækningsmodstand
- Nem at rengøre og vedligeholde, med reservedele til rådighed
- Testet i henhold til EN136:1998 Klasse 2, hvilket sikrer større robusthed og højere flammehæmning
- Leveres med brugertætningskontroldæksler, der fungerer som partikelfilterholder til kombinationsfilter
- Optisk indsats tilgængelig
- Kvantitativ face fit adapter tilgængelig
- Selen er designet til at forhindre overrotation og sammenfiltring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE , UKCA , EN 136:1998 Klasse 2 |
| Certificeringer (EN 136) | Klasse 2 |
| Farve | Sort |
| Filtertype | HEPA, Kombination af organisk damp/syregas/HEPA, multigas/HEPA |
| Produkttype | Helt åndedrætsværn |
| Størrelse | Medium |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Ansigtsstykke materiale | Termoplastisk elastomer |
| Model- | Alpha Sentinel fuld ansigtsmaske |