Få mere at vide
Skytec™ Alpha Sentinel Premium genanvendelig fuld ansigtsmaske
Artikelnummer. 30242954
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30242954 Lille
30242980 Medium
30242985 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30242954 Leverandør Skytec™ Leverandørnr. ASRAS0002BD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1819.43 DKK
    1121.98 DKK / Pakke med 1
    Spare 697.45 DKK
    38% Slukket
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alpha Sentinel fuldansigtsmasker er ergonomisk designet til optimal beskyttelse, komfort og PPE-kompatibilitet.
  • Den fempunkts justerbare hovedsele fjerner følelsen af et nedadgående træk, hvilket sikrer en afbalanceret, behagelig pasform
  • Velafbalanceret, let (600 g)
  • Fås i tre størrelser for en mere skræddersyet pasform, hvilket øger respirator/pasningsfaktor
  • Forhøjet visirbroprofil beskytter visiret mod ridser, når det ikke er i brug
  • Visir og filterposition giver panoramaudsigt uden nogen forhindringer
  • Lav profilform giver enestående kompatibilitet med andre personlige værnemidler
  • Alpha Sentinel-filtrene er monteret med en enkel forbindelse, som nemt klikker på plads
  • Den store udåndingsventil reducerer varme- og fugtopbygning, hvilket giver lav vejrtrækningsmodstand
  • Nem at rengøre og vedligeholde, med reservedele til rådighed
  • Testet i henhold til EN136:1998 Klasse 2, hvilket sikrer større robusthed og højere flammehæmning
  • Leveres med brugertætningskontroldæksler, der fungerer som partikelfilterholder til kombinationsfilter
  • Optisk indsats tilgængelig
  • Kvantitativ face fit adapter tilgængelig
  • Selen er designet til at forhindre overrotation og sammenfiltring
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE , UKCA , EN 136:1998 Klasse 2
Certificeringer (EN 136) Klasse 2
Farve Sort
Filtertype HEPA, Kombination af organisk damp/syregas/HEPA, multigas/HEPA
Produkttype Helt åndedrætsværn
Størrelse Lille
Med udåndingsventil Ja
Ansigtsstykke materiale Termoplastisk elastomer
Model- Alpha Sentinel fuld ansigtsmaske