Få mere at vide
Alpha-Selinine, >85%, TRC
Artikelnummer. 30005918
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30005918 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30005918 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS25318010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Selinine
CAS 473-13-2
Molekylær formel C15H24
Mængde 10 mg
Synonym (2R,4aR,8aR)-4a,8-Dimethyl-2-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-octahydronaphthalene, Eudesma-3,11-diene, alpha-Selinene, (-)-alpha-Selinene, Selina-3,11-diene, [2R-(2alpha,4aalpha,8abeta)]-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethenyl)naphthalene, alpha-Selinene, (-)-, (2R,4aR,8aR)-1,2,3,4,4a,5,6,8a-Octahydro-4a,8-dimethyl-2-(1-methylethenyl)naphthalene;
InChI formel InChI=1S/C15H24/c1-11(2)13-7-9-15(4)8-5-6-12(3)14(15)10-13/h6,13-14H,1,5,7-10H2,2-4H3/t13-,14+,15-/m1/s1
SMIL CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)CCC=C(C)[C@@H]2C1
IUPAC navn (3R,4aR,8aR)-5,8a-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-2,3,4,4a,7,8-hexahydro-1H-naphthalene
Molekylvægt (g/mol) 204.35
Formel vægt 204.1878