Få mere at vide
(-)-Alpha-Santalene, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (-)-alpha-Santalene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24/c1-10(2)6-5-7-14(3)11-8-12-13(9-11)15(12,14)4/h6,11-13H,5,7-9H2,1-4H3/t11?,12-,13+,14-,15-/m0/s1 |
| Formel vægt | 204.1878 |
| Procent renhed | >95% |