Få mere at vide
alfa-resorcylsyre (3,5-dihydroxybenzoesyre), LoGiCal
Artikelnummer. 30463092
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463092 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463092 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0708.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Resorcylic acid
CAS 99-10-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-Resorcylic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzoesyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Mængde 10 mg
Formel vægt 154,0266 g/mol