Få mere at vide
alpha-Pyrone, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Pyrone |
| CAS | 504-31-4 |
| Molekylær formel | C5H4O2 |
| MDL nummer | MFCD00006639 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C1C=CC=CO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 96.08 |
| Procent renhed | 97% |