missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Alpha-Pyridoin (>80%), TRC

Artikelnummer. 30420828
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420828 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30420828 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99725810MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1141-06-6
Molekylær formel C12 H10 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 214.22
Synonym Ketone, hydroxy-2-pyridylmethyl 2-pyridyl (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-1,2-di-2-pyridinylethanone, 2-Hydroxy-1,2-bis(pyridin-2-yl)ethanone, 2-Pyridoin, NSC 24017, α-Pyridoin
IUPAC navn 2-hydroxy-1,2-bis(2-pyridyl)ethanone
SMIL OC(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale alpha-Pyridoin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8,11,15H
Formel vægt 214.0742
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.