missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
alpha-Propyl-alpha-(1-demethylethyl)-Verapamil Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride |
| CAS | 2732309-77-0 |
| Molekylær formel | C27 H38 N2 O4 . Cl H |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]- 2-propylpentane-nitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. O (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetonitrile','α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α-propyl-','hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-7-14-27(20-28,22-10-12-24(31-4)26(19-22)33-6)15-8-16-29(2)17-13-21-9-11-23(30-3)25(18-21)32-5;/h9-12,18-19H,7-8,13-17H2,1-6H3;1H |
| SMIL | Cl.CCCC(CCCN(C)CCc1ccc(OC)c(OC)c1)(C#N)c2ccc(OC)c(OC)c2 |
| IUPAC navn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl-methylamino]-2-propylpentanenitrile;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 491.06 |
| Formel vægt | 490.2598 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?