Få mere at vide
Texwipe Alpha™ Polyesterstrik STX761 renrumsvab med langt håndtag, steril
Shop alle Texwipe produkterBeskrivelse
- Renrum fremstillet, der giver lave niveauer af ikke-flygtige rester (NVR'er) og ioner, og lavet til krævende og konsistente tolerancer ved hjælp af højpræcisions automatiserede processer.
- Parti kodet til sporbarhed og kvalitetskontrol. Pakket i en silikonefri og amidfri pose.
- Dobbelt lag polyesterstrikket stof for øget sugeevne
- Konstrueret til at modstå fastklemning og slid, hvilket forhindrer frigivelse af partikler og fibre
- Fremragende kemisk kompatibilitet med en række forskellige løsninger
- 100 % jomfruelig polypropylenhåndtag sikrer, at der ikke indføres yderligere forurenende stoffer, mens det tilbyder fremragende kemisk resistens
- Renrum vasket og giver ultralave niveauer af partikler, NVR'er og ioner
- Varemærkebeskyttede lysegrønne håndtag med 'TEXWIPE'-navn præget på håndtaget
- Autoklavesikker i tør varme og damp
- Hver vatpind er individuelt pakket i et ærme, der kan trækkes fra hinanden
- Hver sleeve er partikodet og har en udløbsdato (til lagerkontrol)
- Halvtreds ærmer er tredobbelte poser for nem indføring i sterilt område
- Tredobbelte poser er pakket i en kasseforing, der danner det fjerde lag af taskebeskyttelse
- Gamma-bestrålet til et Sterility Assurance Level på 10-6 og sterilt valideret iht. AAMI Retningslinier
- Testet for endotoksiner, ioner og NVR
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (engelsk) | 6,39 tommer |
| Produkttype | Renrums vatpind |
| Klæbende type | Komplet termisk binding |
| Håndtag Materiale | Polypropylen |
| Tip stil | Padle |
| Tip materiale | Strikket Alpha™ Polyester |