missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-Pinene Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Pinene Oxide |
| CAS | 1686-14-2 |
| Molekylær formel | C10 H16 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,3-Epoxypinane, 2,7,7-trimethyl-3-oxatricyclo[4.1.1.02,4]octane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)6-4-7(9)10(3)8(5-6)11-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1(C)C2CC3OC3(C)C1C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.23 |
| Formel vægt | 152.1201 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?