Få mere at vide
(+)-alfa-pinen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044163
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11301777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L04941.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
(+)-alpha-Pinen anvendes til fremstilling af chirale hydroboreringsreagenser. Det er en bronkodilatator hos mennesker. α-Pinen er et antiinflammatorisk middel og bruges som et bredspektret antibiotikum. Det udviser aktivitet som en acetylkolinesterasehæmmer, der hjælper med hukommelsen. Det er en biosyntetisk base for CB2-ligander, såsom HU-308.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-alpha-Pinen anvendes til fremstilling af chirale hydroboreringsreagenser. Det er en bronkodilatator hos mennesker. α-Pinen er et antiinflammatorisk middel og bruges som et bredspektret antibiotikum. Det udviser aktivitet som en acetylkolinesterasehæmmer, der hjælper med hukommelsen. Det er en biosyntetisk base for CB2-ligander, såsom HU-308.
Opløselighed
Opløselig i ether, alkoholer, chloroform. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-70-8
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001346
InChI nøgle GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
IUPAC navn (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMIL CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-alpha-Pinene
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.858
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.466
Mængde 50 g
FN nummer UN2368
Beilstein 3648264
Merck Index 14,7445
Opløselighedsinformation Soluble in Ether,Alcohols,Chloroform. Not miscible in water.
Formel vægt 136.24
Procent renhed 98%