Få mere at vide
(+)-alfa-pinen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11301777
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
11301777 50 g 50g
11311777 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11301777 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' L04941.18
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7785-70-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
(+)-alpha-Pinen anvendes til fremstilling af chirale hydroboreringsreagenser. Det er en bronkodilatator hos mennesker. α-Pinen er et antiinflammatorisk middel og bruges som et bredspektret antibiotikum. Det udviser aktivitet som en acetylkolinesterasehæmmer, der hjælper med hukommelsen. Det er en biosyntetisk base for CB2-ligander, såsom HU-308.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+)-alpha-Pinen anvendes til fremstilling af chirale hydroboreringsreagenser. Det er en bronkodilatator hos mennesker. α-Pinen er et antiinflammatorisk middel og bruges som et bredspektret antibiotikum. Det udviser aktivitet som en acetylkolinesterasehæmmer, der hjælper med hukommelsen. Det er en biosyntetisk base for CB2-ligander, såsom HU-308.
Opløselighed
Opløselig i ether, alkoholer, chloroform. Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7785-70-8
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001346
InChI nøgle GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Synonym +-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
PubChem CID 82227
ChEBI CHEBI:28261
IUPAC navn (1R,5R)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMIL CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (+)-alpha-Pinene
Smeltepunkt -62°C
Tæthed 0.858
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.466
Mængde 50 g
FN nummer UN2368
Beilstein 3648264
Merck Index 14,7445
Opløselighedsinformation Soluble in Ether,Alcohols,Chloroform. Not miscible in water.
Formel vægt 136.24
Procent renhed 98%
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.