Få mere at vide
(-)-alfa-pinen, 98%, forts. variable mængder af enantiomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361697
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361697 50 g 50g
11371697 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04759.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-26-4 | C10H16 | 136.238 g/mol
(-)-alfa-pinen, 98%, forts. variable mængder af enantiomer, bruges i fødevarer og drikkevarer (inkl. tilsætningsstoffer, forurenende stoffer), duft/æterisk olie, nutraceutical. Det bruges også som et anti-infektionsmiddel. Det bruges som en komponent af fyrreharpiks og et nyttigt chiralt syntetisk mellemprodukt. Alfa-pinen er den mest udbredte terpenoid i naturen og er stærkt frastødende over for insekter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(-)-alfa-pinen, 98%, forts. variable mængder af enantiomer, bruges i fødevarer og drikkevarer (inkl. tilsætningsstoffer, forurenende stoffer), duft/æterisk olie, nutraceutical. Det bruges også som et anti-infektionsmiddel. Det bruges som en komponent af fyrreharpiks og et nyttigt chiralt syntetisk mellemprodukt. Alfa-pinen er den mest udbredte terpenoid i naturen og er stærkt frastødende over for insekter.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, ether, alkohol og methanol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-26-4
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.238
MDL nummer MFCD00064145
InChI nøgle GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Synonym --alpha-pinene, 1s,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1s---alpha-pinene, unii-tzr3gm95pr, dl-alpha-pinene, alpha-pinene,-, 1s,5s-alpha-pinene, tzr3gm95pr, 1s,5s-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 440968
ChEBI CHEBI:28660
IUPAC navn (1S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMIL CC1=CCC2CC1C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-alpha-Pinene
Smeltepunkt -64°C
Kogepunkt 154°C to 156°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Assay Procent Noter forts. variable mængder af enantiomer
Mængde 50 g
FN nummer UN2368
Beilstein 1903790
Merck Index 14,7445
Optisk rotation −42° (Neat)
Formel vægt 136.24
Procent renhed 98%