Få mere at vide
Alpha-Phenyloxiranepropanenitrile (mixture of diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Phenyloxiranepropanenitrile (mixture of diastereomers) |
| CAS | 60788-53-6 |
| Molekylær formel | C11H11NO |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | α-Phenyloxiranepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c12-7-10(6-11-8-13-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6,8H2 |
| SMIL | N#CC(CC1CO1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-(oxiran-2-yl)-2-phenylpropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vægt | 173.0841 |