Få mere at vide
Alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30417654
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30417654 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30417654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33546550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid
CAS 71432-05-8
Molekylær formel C19H14O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H14O2/c20-19(21)18(13-14-7-2-1-3-8-14)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-13H,(H,20,21)
SMIL O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)O
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-yl)-3-phenylacrylic acid
Molekylvægt (g/mol) 274.31
Formel vægt 274.1