Få mere at vide
Alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid |
| CAS | 71432-05-8 |
| Molekylær formel | C19H14O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O2/c20-19(21)18(13-14-7-2-1-3-8-14)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-13H,(H,20,21) |
| SMIL | O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)O |
| IUPAC navn | 2-(naphthalen-1-yl)-3-phenylacrylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.31 |
| Formel vægt | 274.1 |