missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-(Phenylmethylene)-1-naphthaleneacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 191021-89-3 |
| Molekylær formel | C21H18O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O2/c1-2-23-21(22)20(15-16-9-4-3-5-10-16)19-14-8-12-17-11-6-7-13-18(17)19/h3-15H,2H2,1H3 |
| SMIL | O=C(C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C3)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-(naphthalen-1-yl)-3-phenylacrylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.37 |
| Formel vægt | 302.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?