missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
alpha-Phenylethylamine Hydrochloride, Mikromol
Beskrivelse
alpha-Phenylethylamine Hydrochloride, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | alpha-Phenylethylamine Hydrochloride |
| CAS | 13437-79-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | alpha-Phenylethylamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H11 N . H Cl |
| Synonym | α-Phenylethylamine Hydrochloride, Benzenemethanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanamine, α-methyl-, hydrochloride, (±)-, Benzylamine, α-methyl-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-1-Phenylethylamine hydrochloride, (±)-α-Methylbenzylamine hydrochloride, 1-Phenylethylamine hydrochloride, dl-1-Phenylethylammonium chloride, α-Methylbenzylamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N.ClH/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7H,9H2,1H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CC(N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 1-phenylethanamine;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?